Florisil® pour analyse des résidus de pesticides, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: FlorisilAcide silicique, sel de magnésium, activéAcide silicique, sel de magnésium
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
46382-500GEA 290 EUR InStock
46382-500G
Florisil® pour analyse des résidus de pesticides, Supelco®
Magnésium silicate
Formule: MgO₃Si
MW: 100,38 g/mol
Numéro MDL: MFCD00078249
Numéro CAS: 1343-88-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité