Formaline 10%, tamponné (neutre) (pH 7.0 ± 0.2), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Synonyms: MethylaldéhydeFormolFormaldéhyde
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
HT501128-4LEA 80.8 EUR InStock
HT501128-4L
Formaline 10%, tamponné (neutre) (pH 7.0 ± 0.2), Sigma-Aldrich®
Formalin
(= 10% Formaline solution)
Formule: CH₂O
MW: 30,03 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003274
Numéro CAS: 50-00-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité