β-D-Glucopyrannoside de nonyle
Fournisseur: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
50862-1 50862-2
BMOL50862-1EA 0 EUR InStock
BMOL50862-1 BMOL50862-2
β-D-Glucopyrannoside de nonyle
β-D-Glucopyrannoside de nonyle
Formule: C₁₅H₃₀O₆
Numéro MDL: MFCD00063300
Numéro CAS: 69984-73-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité