N-Octyle β-D-Glucopyrannoside 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
230340010 230340050 230340250
ACRO230340010EA 84 EUR InStock
ACRO230340010 ACRO230340050 ACRO230340250
N-Octyle β-D-Glucopyrannoside 98%
N-Octyle β-D-Glucopyrannoside
Formule: C₁₄H₂₈O₆
Point de fusion: 105 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00063288
Numéro CAS: 29836-26-8
EINECS: 249-887-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Solubility (10 % in water) Clear to slightly hazy colorless to light yellow
HPLC ≥97.5 % (ELSD)
Specific optical rotation -31° to -35° (20°C, 589 nm) (c=5, H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité