N-Octyle β-D-Glucopyrannoside
Fournisseur: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Attention
Synonyms: Octylglucopyranoside, OG, (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(Hydroxymethyl)-6-(octyloxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, n-Octyl β-D-glucopyranoside, 1-O-n-Octyl-β-D-glucopyranoside, Octyl-β-D-glucopyranoside
50164-2 50164-3 50164-4
BMOL50164-2EA 0 EUR InStock
BMOL50164-2 BMOL50164-3 BMOL50164-4
N-Octyle β-D-Glucopyrannoside
N-Octyle β-D-Glucopyrannoside
Formule: C₁₄H₂₈O₆
MW: 292,37 g/mol
Point de fusion: 110 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00063288
Numéro CAS: 29836-26-8
EINECS: 249-887-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité