N-Octyle β-D-Glucopyrannoside
Fournisseur: G Bioscienes
Synonyms: Octyle β-D-Glucopyrannosideβ-D-Glucopyrannoside d'octyle
DG016EA 1190 EUR InStock
DG016
N-Octyle β-D-Glucopyrannoside
N-Octyle β-D-Glucopyrannoside
Formule: C₁₄H₂₈O₆
MW: 292,37 g/mol
Point de fusion: 110 °C
Numéro MDL: MFCD00063288
Numéro CAS: 29836-26-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité