L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Synonyms: 4-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate, Phosphatase substrate, p-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate, Phosphoric acid 4-nitrophenyl ester disodium salt hexahydrate, 4-Nitrophenyl phosphate disodium hexahydrate, pNPP disodium salt hexahydrate, di-Sodium 4-nitrophenyl phosphate hexahydrate
3351.0005EA 0 EUR InStock
3351.0005 3351.0025
, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Nitro-4 phényle phosphate sel de sodium hexahydraté (pNPP)
Formule: C₆H₄NNa₂O₆P·6H₂O
MW: 371.144 g/mol
Point de fusion: 300
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00066288
Numéro CAS: 4264-83-9
EINECS: 224-246-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay about 70%
Free p-nitrophenol max. 0.07 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité