Nitro-4 phényle phosphate sel de sodium hexahydraté (pNPP)
Fournisseur: Molekula
Synonyms: Phosphate de disodium et de 4-nitrophényle hexahydratépNPP
MOLE35359763-25GEA 0 EUR InStock
MOLE35359763-25G
Nitro-4 phényle phosphate sel de sodium hexahydraté (pNPP)
Nitro-4 phényle phosphate sel de sodium hexahydraté (pNPP)
Formule: C₆H₄NNa₂O₆P·6H₂O
MW: 371,144 g/mol
Point de fusion: 300 °C
Numéro MDL: MFCD00066288
Numéro CAS: 333338-18-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité