Vanadyle sulfate hydraté ≥99.9% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Oxysulfate de vanadium hydraté
11090.18EA 133 EUR InStock
11090.18 11090.30 11090.09 ABCRAB202309.0050
Vanadyle sulfate hydraté ≥99.9% (base métaux)
Vanadyle sulfate hydraté
Formule: O₅SV·H₂O
MW: 163,00 g/mol (anhy)
Densité: 2,5
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149933
Numéro CAS: 123334-20-3
ONU: 2931
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,9926
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité