NADH-Na2
Fournisseur: VWR Chemicals
424237LEA 91.2 EUR InStock
424237L
NADH-Na2
NADH-Na2 forme réduite
Formule: C₂₁H₂₇N₇Na₂O₁₄P₂
MW: 709,41 g/mol
Numéro MDL: MFCD00036200
Numéro CAS: 606-68-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 95.0 %
Water Max. 8.0 %
Na (Sodium) 5.0 8.0 %
Molar extinction (260 nm) (10³ l/mol.cm) 13.9 14.9
Molar extinction (340 nm) (10³ l/mol.cm) 6.1 6.5
Proportion A250/A260 (10 mM Tris; pH 10) 0.79 0.85
Proportion A280/A260 (10 mM Tris; pH 10) 0.21 0.25
Proportion A340/A260 (10 mM Tris; pH 10) 0.42 0.44
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité