Polyvinylacetate, M.W. 35,000-45,000
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Acétate de polyvinyle
87121.290EA 0 EUR InStock
87121.290
Polyvinylacetate, M.W. 35,000-45,000
Polyvinylacetate
Formule: [CH₂CH(O₂CCH₃)]n
Numéro MDL: MFCD00084457
Numéro CAS: 9003-20-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Viscosity (10 %; ethyl acetate) 2.5 - 3.0 mPa.s
Acidity Max. 0.008 meq/g
Residual monomer Max. 5 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité