Chloral hydraté ≥80% Reag. Ph. Eur. 1017901
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: 2,2,2-Trichloro-1,1-éthanediol
87804.180EA 112 EUR InStock
87804.180
Chloral hydraté ≥80% Reag. Ph. Eur. 1017901
Chloral hydraté
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: Cl₃CCH(OH)₂
MW: 165,4 g/mol
Numéro MDL: MFCD00044479
Numéro CAS: 302-17-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/68/21/2296821.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité