Etain (II) chlorure 30% dans l'acide chlorydrique 20% Reag. Ph. Eur. 1085001
Fournisseur: VWR Chemicals
87941.180EA 59.9 EUR InStock
87941.180
Etain (II) chlorure 30% dans l'acide chlorydrique 20% Reag. Ph. Eur. 1085001
Etain (II) chlorure
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: SnCl₂
MW: 189,62 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011241
Numéro CAS: 7772-99-8
ONU: 1789
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité