Cuivre tétramine complexe en solution (Cuivre(II) hydroxyde 10% en solution ammoniaque 20%) Reag. Ph. Eur. 1022600
Fournisseur: VWR Chemicals
87809.180EA 150 EUR InStock
87809.180
Cuivre tétramine complexe en solution (Cuivre(II) hydroxyde 10% en solution ammoniaque 20%) Reag. Ph. Eur. 1022600
Cuivre tétramine complexe en solution (Cuivre(II) hydroxyde 10% en solution ammoniaque 20%)
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: Cu(OH)₂
MW: 97,56 g/mol
Numéro CAS: 20427-59-2
ONU: 3266
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité