Diphénylamine 1 g/l in sulphuric acid R Reag. Ph. Eur. 1032101
Fournisseur: VWR Chemicals
85826.180EA 63.9 EUR InStock
85826.180
Diphénylamine 1 g/l in sulphuric acid R Reag. Ph. Eur. 1032101
Diphénylamine
Information de livraison: Normally manufactured to order. Please check with customer services.
Formule: (C₆H₅)₂NH
MW: 169,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003014
Numéro CAS: 122-39-4
ONU: 1830
ADR: 8,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/36/2297636.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité