Norme de référence des pesticides, Pesticides Mix 2, EPA 608
Fournisseur: Avantor
VWR®
124782CEA 37.4 EUR InStock
124782C
Norme de référence des pesticides, Pesticides Mix 2, EPA 608
Étalons Étalons organiques
Chlordane (0,02 mg/ml) et Toxaphène (0,20 mg/ml) dans du méthanol.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité