Réactifs de Nessler (solution I+II) [solution d'iodomercurate de potassium + solution de NaOH 25% p/v] Reag. Ph. Eur. 1071600 pour la détermination de l'ammoniaque et des sels d'ammonium
Fournisseur: VWR Chemicals
87709.200EA 173 EUR InStock
87709.200
Réactifs de Nessler (solution I+II) [solution d'iodomercurate de potassium + solution de NaOH 25% p/v] Reag. Ph. Eur. 1071600 pour la détermination de l'ammoniaque et des sels d'ammonium
Réactifs Nessler (I+II) [solution d'iodomercurate de potassium + solution de NaOH 25% p/v]
MW: 786,4 g/mol
Numéro CAS: 7783-33-7
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Performance test Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité