Argent nitrate 0.25 mol/l (0.25 N) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1078301
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
87924.290EA 140 EUR InStock
87924.290
Argent nitrate 0.25 mol/l (0.25 N) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1078301
Argent nitrate
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Livré avec un certificat d'analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: AgNO₃
MW: 169,87 g/mol
Densité: 1,033 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003414
Numéro CAS: 7761-88-8
ONU: 3264
ADR: 8,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/45/16640645.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Performance test Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité