Orange de xylénol 1% dans le potassium nitrate 1% (p/p) dans nitrate de potassium Reag. Ph. Eur. 1096301
Fournisseur: VWR Chemicals
87963.150EA 102 EUR InStock
87963.150
Orange de xylénol 1% dans le potassium nitrate 1% (p/p) dans nitrate de potassium Reag. Ph. Eur. 1096301
Orange de xylénol 1% dans le potassium nitrate
The reagent is specially intended for use in testing Ph Eur and monographs. This solution was produced according 4.1.1 of Ph Eur specifications using Ph Eur reagent quality components and water meeting the Ph Eur monograph requirement for Purified Water.
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: C₃₁H₃₂N₂O₁₃S
MW: 672,67 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014580
Numéro CAS: 1611-35-4
ONU: 1486
ADR: 5.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Test for sensitivity passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité