Dibenzothiophene-5,5-dioxide 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Dibenzothiophene Sulphone, Dibenzothiophene dioxide, Dibenzosulpholane, Dibenzo[b,d]thiophene 5,5-dioxide
112550050 112550250
112550050.EA 37.4 EUR InStock
112550050. 112550250.
Dibenzothiophene-5,5-dioxide 98%
Dibenzothiophene-5,5-dioxide
Formule: C₁₂H₈O₂S
MW: 216,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004970
Numéro CAS: 1016-05-3
EINECS: 213-805-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to yellow crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 231°C to 236°C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité