4-benzylphénol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
121130010 121130050
121130010.EA 36.1 EUR InStock
121130010. 121130050.
4-benzylphénol 98%
4-Benzylphenol
Formule: C₁₃H₁₂O
MW: 184,24 g/mol
Point d'ébullition: 198…200°C (10mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002384
Numéro CAS: 101-53-1
EINECS: 202-950-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to beige to brown crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Melting point 80°C to 85°C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité