Disulfure de bis(4-nitrophényle) 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1,2-Bis(4-nitrophenyl)disulphane, 4-Nitrophenyl disulphide, 4,4'-Dinitrodiphenyl Disulphide
128790050 128790250
128790050.EA 25.3 EUR InStock
128790050. 128790250.
Disulfure de bis(4-nitrophényle) 97%
Disulfure de bis(4-nitrophényle)
Formule: C₁₂H₈N₂O₄S₂
MW: 308,34 g/mol
Point d'ébullition: 478.8°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003573
Numéro CAS: 100-32-3
EINECS: 202-840-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance light yellow to yellow to orange powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Melting point 181°C to 186°C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité