4H-Pyran-4-one 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: gamma-Pyrone
175750010 175750050
175750010.EA 170 EUR InStock
175750010. 175750050.
4H-Pyran-4-one 98%
4H-Pyran-4-one
Formule: C₅H₄O₂
MW: 96,09 g/mol
Point d'ébullition: 210…215°C (760mmHg)
Point d'éclair: 101°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006576
Numéro CAS: 108-97-4
EINECS: 203-634-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to light yellow to brown low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Melting point 32°C to 34°C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité