1,2,3,4-Tetrahydro-2-naphthoic acid 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
176530010 176530050
176530010.EA 94 EUR InStock
176530010. 176530050.
1,2,3,4-Tetrahydro-2-naphthoic acid 98%
1,2,3,4-Tetrahydro-2-naphthoic acid
Formule: C₁₁H₁₂O₂
MW: 176,212 g/mol
Point d'ébullition: 343.9°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001741
Numéro CAS: 53440-12-3
EINECS: 258-553-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to yellow powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 93°C to 96°C
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité