Polyethylene glycol, M.W. 25000 - 40000
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Poly(ethylene oxide), Macrogol, PEO, PEG, Carbowax
192270010 192270050
192270010.EA 66.7 EUR InStock
192270010. 192270050.
Polyethylene glycol, M.W. 25000 - 40000
Polyethylene glycol
Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081839
Numéro CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 13,07651
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to almost white flakes
Infrared spectrum Conforms
Viscosity 11000 to 14000 mPa.s (50% in water, 20°C)
Water ≤1.0 % (2 g)
Sulfated ash ≤0.2 % (1 g)
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité