Brilliant black BN
Fournisseur: Thermo Scientific
199290050 199290250
199290050.EA 22.2 EUR InStock
199290050. 199290250.
Brilliant black BN
Brilliant black BN
Formule: C₂₈H₁₇N₅O₁₄S₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078980
Numéro CAS: 2519-30-4
EINECS: 219-746-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance black powder
Infrared spectrum Conforms
UV Lambda max 567 to 573 nm
Specific extinction E (1%/1cm) ≥25000 (15 mg/L in water)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité