N6-Benzyladenosine
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (2R,3R,4S,5R)-2-(6-(Benzylamino)-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol, 6-Benzylaminopurine riboside
226420050 226420010
226420050.EA 650 EUR InStock
226420050. 226420010.
N6-Benzyladenosine
N6-Benzyladenosine
Formule: C₁₇H₁₉N₅O₄
MW: 357,36 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005740
Numéro CAS: 4294-16-0
EINECS: 224-298-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité