(2S,3S)-3-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid
Fournisseur: Thermo Scientific
297791000 297795000
297791000.EA 110 EUR InStock
297791000. 297795000.
(2S,3S)-3-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid
(2S,3S)-3-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid
Formule: C₅H₉NO₃
MW: 131,13 g/mol
Point de fusion: –17.5° (20°C, C=4% H2O)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00216471
Numéro CAS: 4298-08-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to yellow to brown powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Total base 94.0 to 106.0 %
Water ≤2.5 %
Specific optical rotation -14.5° to -20.5° (20°C, 589 nm) (1% in water)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité