2,2-Dibromo-2-cyanoacetamide 90%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Cyano-2,2-dibromoacetamide
358071000 358070250
358071000.EA 64.3 EUR InStock
358071000. 358070250.
2,2-Dibromo-2-cyanoacetamide 90%
2,2-Dibromo-2-cyanoacetamide
Formule: C₃H₂Br₂N₂O
MW: 241,87 g/mol
Point d'ébullition: 221°C (760mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00129791
Numéro CAS: 10222-01-2
EINECS: 233-539-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to light yellow crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %
Melting point 122°C to 127°C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité