1,1-Cyclohexanediacetic anhydride 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 3-Oxaspiro[5.5]undecane-2,4-dione, 3,3-Pentamethyleneglutaric Anhydride, 1,1-Cyclohexanediacetic Anhydride, 3-Oxaspiro[5.5]-2,4-undecanedione
358130050 358130250
358130050.EA 44.9 EUR InStock
358130050. 358130250.
1,1-Cyclohexanediacetic anhydride 98%
1,1-Cyclohexanediacetic anhydride
Formule: C₁₀H₁₄O₃
MW: 182,22 g/mol
Point d'ébullition: 336°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040292
Numéro CAS: 1010-26-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to light yellow to light orange crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Melting point 67°C to 72°C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité