Ciprofibrate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-(p-(2,2-Dichlorocyclopropyl)phenoxy)-2-methylpropionic acid, 2-[4-(2,2-Dichlorocyclopropyl)phenoxy]-2-methylpropionic Acid, 2-(4-(2,2-Dichlorocyclopropyl)phenoxy)-2-methylpropanoic acid
365030010 365030050
365030010.EA 82.9 EUR InStock
365030010. 365030050.
Ciprofibrate 97%
Ciprofibrate
Formule: C₁₃H₁₄Cl₂O₃
MW: 289,15 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00467135
Numéro CAS: 52214-84-3
EINECS: 257-744-6
Merck Index: 13,02336
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to light beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96 %
Melting point 110°C to 118°C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité