1,4-Dihydro-3H-isochromén-3-one
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1,4-Dihydro-3H-2-benzopyran-3-one
370130010 370130050 370130250
370130010.EA 29 EUR InStock
370130010. 370130050. 370130250.
1,4-Dihydro-3H-isochromén-3-one
1,4-Dihydro-3H-isochromén-3-one
Formule: C₉H₈O₂
MW: 148,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043005
Numéro CAS: 4385-35-7
EINECS: 224-493-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to yellow crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Melting point 80°C to 84°C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité