N,N-Diéthylformamide, très pur pour la synthèse des MOF
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
407300250 407301000
407300250.EA 55.1 EUR InStock
407300250. 407301000.
N,N-Diéthylformamide, très pur pour la synthèse des MOF
N,N-Diéthylformamide
Formule: C₅H₁₁NO
Point d'ébullition: 176…177°C (760mmHg)
Densité: 0.9
Point d'éclair: 60°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003287
Numéro CAS: 617-84-5
EINECS: 210-533-2
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance clear colorless to light yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99 %
Refractive index 1.4330 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité