Pentachlorocyclopropane 95%
Attention
Synonyms: 1,1,2,2,3-Pentachlorocyclopropane
416890050 416890250
416890050. 416890250.
Pentachlorocyclopropane 95%
Pentachlorocyclopropane
Formule: C₃HCl₅
MW: 214,3 g/mol
Point d'ébullition: 55…56°C (7mmHg)
Densité: 1.668
Point d'éclair: 100°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010796
Numéro CAS: 6262-51-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance clear colorless to light yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Refractive index 1.5170 to 1.5200 (20°C, 589 nm)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité