L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Glycérol, Conforme aux spécifications analytiques Ph.Eur.
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 1,2,3-Propanetriol, Propane-1,2,3-triol, Glycerol
448590010 448592500
448590010.EA 73.1 EUR InStock
448590010. 448592500.
Glycérol, Conforme aux spécifications analytiques Ph.Eur.
Glycérol
Formule: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
MW: 92.09 g/mol
Point d'ébullition: 290°C (760mmHg)
Point de fusion: 18.6
Densité: 1.261
Point d'éclair: 160°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004722
Numéro CAS: 56-81-5
EINECS: 200-289-5
ATTEINDRE: Exempted from REACH
Merck Index: 13,04497
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance clear colorless to almost colorless viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4700 to 1.4750 (20°C, 589 nm)
Specific gravity 1.249 to 1.268
Assay 98.0 to 101.0 % (On anhydrous substance)
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité