2-Chloro-4,6-diméthoxypyrimidine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
457650010 457650050 457650250
457650010.EA 16.7 EUR InStock
457650010. 457650050. 457650250.
2-Chloro-4,6-diméthoxypyrimidine 97%
2-Chloro-4,6-diméthoxypyrimidine
Formule: C₆H₇ClN₂O₂
MW: 174,58 g/mol
Point d'ébullition: 317°C (760mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00274530
Numéro CAS: 13223-25-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to light yellow crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Melting point 101°C to 105°C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité