Sclareol
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (1R,2R,4aS,8aS)-1-((R)-3-Hydroxy-3-methylpent-4-en-1-yl)-2,5,5,8a-tetramethyldecahydronaphthalen-2-ol
465120010 465120050
465120010.EA 50.6 EUR InStock
465120010. 465120050.
Sclareol
Sclareol
Formule: C₂₀H₃₆O₂
MW: 308,51 g/mol
Point d'ébullition: 218…220°C (25hPa)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00869558
Numéro CAS: 515-03-7
EINECS: 208-194-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to light yellow powder and or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Melting point 99°C to 103°C
Specific optical rotation -23° to -31° (20°C, 589 nm) (1% in pyridine)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité