Boldenone
Fournisseur: Thermo Scientific
465751000 465755000
465751000.EA 132 EUR InStock
465751000. 465755000.
Boldenone
Boldenone
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to light yellow to light beige powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 167°C to 172°C
Water ≤1 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité