5-Methylpyrazine-2-carboxylic acid-4-oxide 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
466990010 466990050
466990010.EA 72.6 EUR InStock
466990010. 466990050.
5-Methylpyrazine-2-carboxylic acid-4-oxide 98+%
5-Methylpyrazine-2-carboxylic acid-4-oxide
Formule: C₆H₆N₂O₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00865757
Numéro CAS: 51037-30-0
EINECS: 256-928-3
Merck Index: 13,00113
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.0 %
Melting point 180°C to 190°C
Loss on drying ≤1 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité