Panobinostat
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
467000010 467002500
467000010.EA 553 EUR InStock
467000010. 467002500.
Panobinostat
Panobinostat
Formule: C₂₁H₂₃N₃O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09833242
Numéro CAS: 404950-80-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance almost white to yellow to light brown powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Loss on drying ≤2 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité