tert-Butyl azetidine-1-carboxylate
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
467060010 467060050
467060010.EA 106 EUR InStock
467060010. 467060050.
tert-Butyl azetidine-1-carboxylate
tert-Butyl azetidine-1-carboxylate
Formule: C₈H₁₅NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09264397
Numéro CAS: 147621-21-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance clear light yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité