Dinotefuran
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Methyl-3-nitro-2-(tetrahydro-3-furanylmethyl)guanidine
467090010 467092500
467090010.EA 124 EUR InStock
467090010. 467092500.
Dinotefuran
Dinotefuran
Formule: C₇H₁₄N₄O₃
MW: 202,2 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD06795001
Numéro CAS: 165252-70-0
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to almost white powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 100°C to 108°C
Water ≤1 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité