Loxoprofen sodium
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Sodium 2-(4-((2-oxocyclopentyl)methyl)phenyl)propanoate
467120050 467120250
467120050.EA 60.8 EUR InStock
467120050. 467120250.
Loxoprofen sodium
Loxoprofen sodium
Formule: C₁₅H₁₇NaO₃
MW: 268,28 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00941425
Numéro CAS: 80382-23-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,05611
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to light yellow crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Water 11 to 13 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité