Sodium phosphonoformate hexahydrate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
467270010 467270050
467270010.EA 218 EUR InStock
467270010. 467270050.
Sodium phosphonoformate hexahydrate 98%
Sodium phosphonoformate hexahydrate
Formule: Na₂O₃PCO₂Na·6H₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150176
Numéro CAS: 34156-56-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to almost white crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité