Cilastatin
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (Z)-7-(((R)-2-Amino-2-carboxyethyl)thio)-2-((S)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxamido)hept-2-enoic acid
467290010 467290050
467290010.EA 144 EUR InStock
467290010. 467290050.
Cilastatin
Cilastatin
Formule: C₁₆H₂₆N₂O₅S
MW: 358,45 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00867379
Numéro CAS: 82009-34-5
EINECS: 279-875-8
Merck Index: 13,02294
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to yellow to light beige crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Loss on drying ≤6 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité