(S)-10-hydroxycamptothecin
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1-HCPT, (S)-4-Ethyl-4,9-dihydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, 10-Hydroxycamptothecin
467490010 467490050
467490010.EA 107 EUR InStock
467490010. 467490050.
(S)-10-hydroxycamptothecin
(S)-10-hydroxycamptothecin
Formule: C₂₀H₁₆N₂O₅
MW: 364,35 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093100
Numéro CAS: 19685-09-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to yellow to orange powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Loss on drying ≤5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité