Ezetimibe
Fournisseur: Thermo Scientific
467690010 467692500
467690010.EA 236 EUR InStock
467690010. 467692500.
Ezetimibe
Ezetimibe
Formule: C₂₄H₂₁F₂NO₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00937872
Numéro CAS: 163222-33-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Water ≤0.6 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité