4-(Bromomethyl)tetrahydropyran
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
468280010 468280050 468280250
468280010.EA 40.7 EUR InStock
468280010. 468280050. 468280250.
4-(Bromomethyl)tetrahydropyran
4-(Bromomethyl)tetrahydropyran
Formule: C₆H₁₁BrO
MW: 179,0549 g/mol
Point d'ébullition: 88…90°C (22mmHg)
Densité: 1.359
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD03788561
Numéro CAS: 125552-89-8
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance almost white to light yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité