Costunolide
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (3aS,6E,10E,11aR)-6,10-Dimethyl-3-methylene-3a,4,5,8,9,11a-hexahydrocyclodeca[b]furan-2(3H)-one
468351000 468355000
468351000.EA 209 EUR InStock
468351000. 468355000.
Costunolide
Costunolide
Formule: C₁₅H₂₀O₂
MW: 232,32 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00210262
Numéro CAS: 553-21-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 104°C to 109°C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité