2-Methoxyestradiol
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: (8R,9S,13S,14S,17S)-2-Methoxy-13-methyl-7,8,9,11,12,13,14,15,16,17-decahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol
468380010 468382500
468380010.EA 529 EUR InStock
468380010. 468382500.
2-Methoxyestradiol
2-Methoxyestradiol
Formule: C₁₉H₂₆O₃
MW: 302,408 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010489
Numéro CAS: 362-07-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to light yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 186°C to 190°C
Specific optical rotation +105° to +110° (20°C, 589 nm) (0.5% in THF)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité